5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307843-1G
OR307843-5G
APOSOR307843-1GEA
8340
CZK
APOSOR307843-1G
APOSOR307843-5G
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
5,7-Dimethylquinolin-4(1H)-one
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272455 CAS číslo: 203626-56-6 |