Tisk…
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine, 6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
OR30784-250MG
APOSOR30784-250MGEA 5430 CZK
APOSOR30784-250MG
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425719
CAS číslo: 55403-35-5