Tisk…
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloroquinoline-3-carbonitrile
OR307835-1G OR307835-5G
APOSOR307835-1GEA 2530 CZK
APOSOR307835-1G APOSOR307835-5G
2-Chloro-3-cyanoquinoline
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClN₂
MW: 188.62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437566
CAS číslo: 95104-21-5