Tisk…
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307833-1G OR307833-5G
APOSOR307833-1GEA 2530 CZK
APOSOR307833-1G APOSOR307833-5G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437565
CAS číslo: 136812-21-0