5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30783-1G
OR30783-5G
APOSOR30783-1GEA
2690
CZK
APOSOR30783-1G
APOSOR30783-5G
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₃O₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00511844 CAS číslo: 54998-00-4 |