Tisk…
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307822-1G OR307822-5G
APOSOR307822-1GEA 8340 CZK
APOSOR307822-1G APOSOR307822-5G
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 88499-96-1