Tisk…
4-Chloro-2,8-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307821-1G OR307821-5G
APOSOR307821-1GEA 3540 CZK
APOSOR307821-1G APOSOR307821-5G
4-Chloro-2,8-dimethylquinoline
4-Chloro-2,8-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,66 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272352
CAS číslo: 32314-39-9