Tisk…
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307816-1G OR307816-5G
APOSOR307816-1GEA 2820 CZK
APOSOR307816-1G APOSOR307816-5G
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇BrClN
Bod tání: 73…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272432
CAS číslo: 1201-07-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III