Tisk…
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307811-1G OR307811-5G
APOSOR307811-1GEA 2030 CZK
APOSOR307811-1G APOSOR307811-5G
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-8-methylquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173399
CAS číslo: 37041-32-0