2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30772-1G
OR30772-250MG
OR30772-500MG
APOSOR30772-1GEA
19940
CZK
APOSOR30772-1G
APOSOR30772-250MG
APOSOR30772-500MG
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₈N₂O₂ MW: 200.2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100052 CAS číslo: 220340-46-5 |