Tisk…
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307710-1G OR307710-250MG
APOSOR307710-1GEA 20600 CZK
APOSOR307710-1G APOSOR307710-250MG
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
Vzorec: C₁₄H₁₈ClN₃O₄
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1334529-08-6