Tisk…
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30771-1G OR30771-50MG OR30771-250MG OR30771-500MG OR30771-2.5G
APOSOR30771-1GEA 9530 CZK
APOSOR30771-1G APOSOR30771-50MG APOSOR30771-250MG APOSOR30771-500MG APOSOR30771-2.5G
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Cyclohexyloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100044
CAS číslo: 1215727-89-1