Tisk…
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30769-1G OR30769-25G OR30769-5G
APOSOR30769-1GEA 0 CZK
APOSOR30769-1G APOSOR30769-25G APOSOR30769-5G
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Vzorec: C₅H₉NO₃
Bod tání: 255…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064319
CAS číslo: 618-27-9
EINECS: 210-542-1