(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol Hydrochloride
OR307678-1G
APOSOR307678-1GEA
1740
CZK
APOSOR307678-1G
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
(1S,2R)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₂ClNO MW: 137,61 g/mol Bod tání: 228…229 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08704797 CAS číslo: 225791-13-9 |