Tisk…
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1S,2R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307675-1G OR307675-250MG
APOSOR307675-1GEA 3910 CZK
APOSOR307675-1G APOSOR307675-250MG
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750528
CAS číslo: 137170-89-9