Tisk…
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30756-1G OR30756-5G OR30756-25G
APOSOR30756-1GEA 0 CZK
APOSOR30756-1G APOSOR30756-5G APOSOR30756-25G
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 97%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Vzorec: C₁₂H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005586
CAS číslo: 1137-68-4