Tisk…
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307555-1G OR307555-5G
APOSOR307555-1GEA 9760 CZK
APOSOR307555-1G APOSOR307555-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-4-oxobutyrate
Vzorec: C₁₂H₁₃ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032767
CAS číslo: 53503-49-4