5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307553-1G
OR307553-250MG
APOSOR307553-1GEA
16110
CZK
APOSOR307553-1G
APOSOR307553-250MG
5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
Vzorec:
C₁₅H₁₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13873730 CAS číslo: 73252-09-2 |