Tisk…
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307538-1G OR307538-10G OR307538-5G
APOSOR307538-1GEA 662 CZK
APOSOR307538-1G APOSOR307538-10G APOSOR307538-5G
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00152178
CAS číslo: 18389-46-3