Tisk…
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30753-1G OR30753-250MG
APOSOR30753-1GEA 17360 CZK
APOSOR30753-1G APOSOR30753-250MG
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Vzorec: C₉H₈BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10699229
CAS číslo: 884855-68-9