Tisk…
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307525-1G OR307525-5G
APOSOR307525-1GEA 6220 CZK
APOSOR307525-1G APOSOR307525-5G
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
4-Amino-6,8-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08754057
CAS číslo: 929339-38-8