Tisk…
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307521-1G OR307521-5G
APOSOR307521-1GEA 9760 CZK
APOSOR307521-1G APOSOR307521-5G
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Amino-6-methoxy-3-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272514
CAS číslo: 203506-30-3