Tisk…
2,6-Dichloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307515-25G OR307515-5G
APOSOR307515-25GEA 7580 CZK
APOSOR307515-25G APOSOR307515-5G
2,6-Dichloroquinoline
2,6-Dichloroquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
Bod tání: 161…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427194
CAS číslo: 1810-72-6