Tisk…
4-Bromo-8-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307510-1G OR307510-5G
APOSOR307510-1GEA 6910 CZK
APOSOR307510-1G APOSOR307510-5G
4-Bromo-8-chloroquinoline
4-Bromo-8-chloroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07700233
CAS číslo: 927800-40-6