4-Bromo-7-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307507-1G
OR307507-5G
APOSOR307507-1GEA
0
CZK
APOSOR307507-1G
APOSOR307507-5G
4-Bromo-7-chloroquinoline
4-Bromo-7-chloroquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrClN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07700232 CAS číslo: 98519-65-4 |