4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-5-azaindole
OR30747-5G
OR30747-10G
APOSOR30747-5GEA
4900
CZK
APOSOR30747-5G
APOSOR30747-10G
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Vzorec:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,5810 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07781160 CAS číslo: 60290-21-3 |