3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR30746-1G
OR30746-5G
OR30746-10G
APOSOR30746-1GEA
622
CZK
APOSOR30746-1G
APOSOR30746-5G
APOSOR30746-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₆H₄BrN₃ MW: 198,0200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08669476 CAS číslo: 68618-36-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |