Tisk…
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30745-1G OR30745-250MG OR30745-5G
APOSOR30745-1GEA 2480 CZK
APOSOR30745-1G APOSOR30745-250MG APOSOR30745-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Bod tání: 208…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234919
CAS číslo: 76006-13-8