Tisk…

5-Bromo-6-methyl-1H-indazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30742-1G OR30742-5G OR30742-25G
APOSOR30742-1GEA 622 CZK
APOSOR30742-1G APOSOR30742-5G APOSOR30742-25G
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026991
CAS číslo: 885223-72-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR