Tisk…
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30741-1G OR30741-250MG OR30741-5G
APOSOR30741-1GEA 2110 CZK
APOSOR30741-1G APOSOR30741-250MG APOSOR30741-5G
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08272244
CAS číslo: 7746-27-2