Tisk…
(3-Bromophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
OR3074-100G OR3074-25G
APOSOR3074-100GEA 1950 CZK
APOSOR3074-100G APOSOR3074-25G
(3-Bromophenyl)acetic acid 98%
(3-Bromophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05
Bod varu: 308
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004330
CAS číslo: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1