1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30735-1G
OR30735-500MG
APOSOR30735-1GEA
1990
CZK
APOSOR30735-1G
APOSOR30735-500MG
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ MW: 244.0973 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07367523 CAS číslo: 862723-42-0 |