5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30734-1G
OR30734-5G
OR30734-10G
APOSOR30734-1GEA
622
CZK
APOSOR30734-1G
APOSOR30734-5G
APOSOR30734-10G
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,0600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664003 CAS číslo: 552331-16-5 |