Tisk…
1H-Indazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30733-1G OR30733-250MG
APOSOR30733-1GEA 2070 CZK
APOSOR30733-1G APOSOR30733-250MG
1H-Indazole-5-carbonitrile
1H-Indazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04973397
CAS číslo: 74626-47-4