(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30731-1G
OR30731-5G
APOSOR30731-1GEA
2030
CZK
APOSOR30731-1G
APOSOR30731-5G
(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
(1H-Indazol-5-yl)methanol
Vzorec:
C₈H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038636 CAS číslo: 478828-52-3 |