Tisk…
1H-Indazol-7-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30730-1G OR30730-5G OR30730-10G
APOSOR30730-1GEA 787 CZK
APOSOR30730-1G APOSOR30730-5G APOSOR30730-10G
1H-Indazol-7-ol
1H-Indazol-7-ol
Vzorec: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00464298
CAS číslo: 81382-46-9