Tisk…
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307294-1G OR307294-5G
APOSOR307294-1GEA 3540 CZK
APOSOR307294-1G APOSOR307294-5G
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114991
CAS číslo: 400752-98-9