Tisk…
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR307289-1G OR307289-5G
APOSOR307289-1GEA 4140 CZK
APOSOR307289-1G APOSOR307289-5G
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₂IN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01821344
CAS číslo: 400753-02-8