1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30728-100MG
OR30728-250MG
APOSOR30728-100MGEA
1210
CZK
APOSOR30728-100MG
APOSOR30728-250MG
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₂O₃ MW: 246,27 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09870060 CAS číslo: 1000576-28-2 |