2-Cyclopropylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR307255-1G
OR307255-5G
APOSOR307255-1GEA
5890
CZK
APOSOR307255-1G
APOSOR307255-5G
2-Cyclopropylaniline
2-Cyclopropylaniline
Vzorec:
C₉H₁₁N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00604193 CAS číslo: 3158-73-4 |