Tisk…
4-Cyclopropylphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307250-1G OR307250-250MG
APOSOR307250-1GEA 5720 CZK
APOSOR307250-1G APOSOR307250-250MG
4-Cyclopropylphenylboronic acid
4-Cyclopropylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01309064
CAS číslo: 302333-80-8