2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30725-250MG
OR30725-500MG
APOSOR30725-250MGEA
870
CZK
APOSOR30725-250MG
APOSOR30725-500MG
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11109408 CAS číslo: 1092351-88-6 |