Tisk…
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine, 3-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-amine
OR307244-1G OR307244-250MG
APOSOR307244-1GEA 3640 CZK
APOSOR307244-1G APOSOR307244-250MG
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Vzorec: C₈H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086332
CAS číslo: 4922-98-9