Tisk…
4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenylpyridin-1-ium-1-olate, 4-Phenylpyridine 1-oxide
OR307240-5G OR307240-1G OR307240-25G
APOSOR307240-5GEA 4440 CZK
APOSOR307240-5G APOSOR307240-1G APOSOR307240-25G
4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
4-Phenylpyridine-N-oxide
Vzorec: C₁₁H₉NO
MW: 171.1953 g/mol
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006208
CAS číslo: 1131-61-9