Tisk…
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-methyl-2H-indazole-6-carboxylate
OR30724-1G OR30724-5G OR30724-10G
APOSOR30724-1GEA 1450 CZK
APOSOR30724-1G APOSOR30724-5G APOSOR30724-10G
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11109407
CAS číslo: 1071433-01-6