Tisk…
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30720-1G OR30720-250MG
APOSOR30720-1GEA 744 CZK
APOSOR30720-1G APOSOR30720-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11109403
CAS číslo: 1007219-73-9