Tisk…
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dinitrobromobenzene
OR307190-1G OR307190-25G OR307190-5G
APOSOR307190-1GEA 622 CZK
APOSOR307190-1G APOSOR307190-25G APOSOR307190-5G
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene 99%
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrN₂O₄
MW: 247
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156596
CAS číslo: 18242-39-2
UN: 3459
ADR: 6.1 III