Tisk…
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
OR30718-1G OR30718-250MG
APOSOR30718-1GEA 953 CZK
APOSOR30718-1G APOSOR30718-250MG
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109402
CAS číslo: 1071428-42-6