Tisk…
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307177-1G OR307177-250MG OR307177-500MG
APOSOR307177-1GEA 14520 CZK
APOSOR307177-1G APOSOR307177-250MG APOSOR307177-500MG
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04970018
CAS číslo: 58793-46-7