Tisk…
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR307175-1G OR307175-250MG
APOSOR307175-1GEA 827 CZK
APOSOR307175-1G APOSOR307175-250MG
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₇BrN₂O₂
MW: 219,04 g/mol
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032195
CAS číslo: 1353100-91-0